Methyl-3-aminobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4518-10-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 1101468
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 120 °C (0,7 mmHg) Punto di fusione: 49…53 °C Densità: 1,232 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017102 CAS Number: 4518-10-9 EINECS: 224-842-5 |