Methyl-3-aminobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 120 °C (0,7 mmHg) Punto di fusione: 52…55 °C Densità: 1,232 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00017102 CAS Number: 4518-10-9 EINECS: 224-842-5 UN: 2811 |
Appearance | Light beige to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 54 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |