Ethyl-3-aminobenzoate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 172…175 °C (13 mmHg) Densità: 1,107 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007794 CAS Number: 582-33-2 EINECS: 209-482-9 |
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % |