Ethyl anthranilate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 87-25-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.5640
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 878874
MDL No.: MFCD00007711
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,19 g/mol Punto di ebollizione: 266…268 °C Punto di fusione: 14…15 °C Densità: 1,118 Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007711 CAS Number: 87-25-2 EINECS: 201-735-1 |