Stampa…
Ethyl anthranilate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
222231000 222235000
ACRO222231000EA 45.3 EUR
ACRO222231000 ACRO222235000
Ethyl anthranilate 99%
Ethyl anthranilate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C (9 mmHg)
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 1,117 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00007711
CAS Number: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %