Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 112 °C (0,02 mmHg) Punto di fusione: 63…65 °C Densità: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C) |
MDL Number:
MFCD00009115 CAS Number: 10287-53-3 EINECS: 233-634-3 |
Melting Point | 63 - 65 °C |
Molar Mass | 193.24 g/mol |
Synonyms | 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester |
Hill Formula | C11H15NO2 |