Stampa…
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 18.9 EUR
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 112 °C (0,02 -rr)
Punto di fusione: 62…65 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009115
CAS Number: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test