Stampa…
Pentyl benzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Benzoic acid pentyl ester, Amyl benzoate, Benzoic acid amyl ester
A10177.22 A10177.36
A10177.22EA 38.9 EUR
A10177.22 A10177.36
Pentyl benzoate ≥98%
Pentyl benzoate
Purity: 98+% CAS No.: 2049-96-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 260° MDL No.: MFCD00048843
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Densità: 0,99
Flash Pt: 130 °C (266 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048843
CAS Number: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6