Stampa…
Ftalato di diallile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 62.9 EUR
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Ftalato di diallile 98%
Ftalato di diallile
Formula: C₁₄H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008646
CAS Number: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %