Stampa…
Benzanilide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 21.7 EUR
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
Benzanilide 98%
Benzanilide
Formula: C₁₃H₁₁NO
Punto di ebollizione: 117 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 161…165 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003069
CAS Number: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %