3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Formula:
C₇H₈N₂O₃ Punto di fusione: 256…257 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017066 CAS Number: 7732-32-3 |