Stampa…
3,4-Dihydroxybenzhydrazide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dihydroxybenzohydrazide
B21746.06 B21746.14
B21746.06EA 63.2 EUR
B21746.06 B21746.14
3,4-Dihydroxybenzhydrazide ≥97%
3,4-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 39635-11-5 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 2642968
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: ∼ 265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017064
CAS Number: 39635-11-5
EINECS: 254-550-3