Stampa…
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 63.8 EUR
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 370 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260…264 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007605
CAS Number: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %