3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5818-06-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 638933
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Punto di fusione: 157…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014759 CAS Number: 5818-06-4 EINECS: 227-389-1 |