Stampa…
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzoic hydrazide
A18016.09 A18016.18
A18016.09EA 65.1 EUR
A18016.09 A18016.18
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
4-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 636-97-5 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 519882
Formula: C₇H₇N₃O₃
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: ∼ 216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007604
CAS Number: 636-97-5
EINECS: 211-271-1