Stampa…
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06 B20800.14
B20800.06EA 30.6 EUR
B20800.06 B20800.14
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
3-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 618-94-0 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 645512
Formula: C₇H₇N₃O₃
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017059
CAS Number: 618-94-0
EINECS: 210-572-5