Stampa…
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06 B21330.14
B21330.06EA 33.3 EUR
B21330.06 B21330.14
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
2-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 606-26-8 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 394754
Formula: C₇H₇N₃O₃
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007598
CAS Number: 606-26-8
EINECS: 210-110-2