Stampa…
Salicilamide ≥99%, white powder
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0210283591 0210283525
ICNA0210283591EA 422 EUR
ICNA0210283591 ICNA0210283525
Salicilamide ≥99%, white powder
Salicilamide
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 318 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS Number: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480