Stampa…
4-Aminobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12594.14 A12594.22 A12594.36
A12594.14EA 27.5 EUR
A12594.14 A12594.22 A12594.36
4-Aminobenzamide ≥98%
4-Aminobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 2835-68-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2079485
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007999
CAS Number: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3