Stampa…
3-Aminobenzamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
A10793.06 A10793.14
A10793.06EA 57.8 EUR
A10793.06 A10793.14
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3544-24-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 2802373
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007989
CAS Number: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9