Stampa…
3-Aminobenzamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
339080010 339080050 339080250
ACRO339080010EA 37.3 EUR
ACRO339080010 ACRO339080050 ACRO339080250
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007989
CAS Number: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
Visualizza i codici
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %