Anthranilamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminobenzamide
A14756.22
A14756.36
A14756.22EA
30
EUR
A14756.22
A14756.36
Anthranilamide ≥98%
Anthranilamide
Purity: 98+%
CAS No.: 88-68-6
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 508509
MDL No.: MFCD00007981
Formula:
C₇H₈N₂O Peso molecolare: 136,15 g/mol Punto di ebollizione: 300 °C Punto di fusione: 110…114 °C Flash Pt: 198 °C (388 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007981 CAS Number: 88-68-6 EINECS: 201-851-2 |