Stampa…
Anthranilamide 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobenzamide
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 27.1 EUR
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Anthranilamide 99+%
Anthranilamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 111…114 °C (dec.)
Flash Pt: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007981
CAS Number: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Visualizza i codici
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %