Stampa…
Benzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzoic acid amide
A10501.0E A10501.22 A10501.36
A10501.0EEA 236 EUR
A10501.0E A10501.22 A10501.36
Benzamide ≥98%
Benzamide
Purity: 98+% CAS No.: 55-21-0 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 125-129° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 385876 Merck Reference: 14,1060 MDL No.: MFCD00007968
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 288 °C
Punto di fusione: 125…129 °C
Densità: 1.341
Flash Pt: 180 °C (356 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007968
CAS Number: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059