Stampa…
Benzamide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzoic acid amide
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 26.8 EUR
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
Benzamide 99%
Benzamide
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 125…129 °C
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007968
CAS Number: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm