Benzoyl fluoride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 455-32-3
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Pungent
Melting Point: ca -28°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1904977
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000364
Formula:
C₇H₅FO Punto di ebollizione: 159…161 °C Punto di fusione: ∼–28 °C Densità: 1,140 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000364 CAS Number: 455-32-3 EINECS: 207-244-9 UN: 2920 ADR: 8,II |