Stampa…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L07255.06 L07255.14 L07255.22
L07255.06EA 31 EUR
L07255.06 L07255.14 L07255.22
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride ≥98%
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Purity: 98+% CAS No.: 4422-95-1 Molecular Formula: C9H3Cl3O3 Formula Weight: 265.48 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 180°/16mm Beilstein Reference: 2940936 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000679
Formula: C₉H₃Cl₃O₃
Punto di ebollizione: 180 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000679
CAS Number: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II