Stampa…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 262 EUR
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Formula: C₉H₃Cl₃O₃
Peso molecolare: 265,48 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 34,5…36 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000679
CAS Number: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)