Stampa…
Terephthaloyl dichloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 100 EUR
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Terephthaloyl dichloride 99+%
Terephthaloyl dichloride
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…83 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Flash Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS Number: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %