4-Anisoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methoxybenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 100-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5810
Melting Point: 22°
Boiling Point: 145°/14mm
Beilstein Reference: 471918
Merck Reference: 14,673
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000687
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 145 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 22 °C Densità: 1,260 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000687 CAS Number: 100-07-2 EINECS: 202-816-4 UN: 1729 ADR: 8,II Merck Index: 14,673 |