Stampa…
4-Anisoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 23.9 EUR
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
4-Anisoyl chloride 99%
4-Anisoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 145 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000687
CAS Number: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %