Stampa…
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13367.06 A13367.14 A13367.22
A13367.06EA 59.6 EUR
A13367.06 A13367.14 A13367.22
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
4-Hexyloxybenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 39649-71-3 Molecular Formula: C13H17ClO2 Formula Weight: 240.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5383 Boiling Point: 203-205°/15mm Beilstein Reference: 2210619 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000690
Formula: C₁₃H₁₇ClO₂
Punto di ebollizione: 203…205 °C (15 mmHg)
Densità: 1,082
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000690
CAS Number: 39649-71-3
EINECS: 254-561-3
UN: 3265
ADR: 8,II