3-Anisoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
212970050
212970250
212971000
ACRO212970050EA
31.4
EUR
ACRO212970050
ACRO212970250
ACRO212971000
3-Anisoyl chloride 99%
3-Anisoyl chloride
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 123…125 °C (15 mmHg) Densità: 1,214 g/cm³ Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000673 CAS Number: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |