2-Anisoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 21615-34-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5724
Boiling Point: 128-129°/8mm
Beilstein Reference: 607605
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000664
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 128…129 °C (8 mmHg) Densità: 1,146 Flash Pt: 84 °C (184 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000664 CAS Number: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8,II |