Stampa…
3,5-Dinitrobenzoil cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 38.9 EUR
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoil cloruro 99%
3,5-Dinitrobenzoil cloruro
Formula: C₇H₃ClN₂O₅
Punto di ebollizione: 196 °C (15hPa)
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007248
CAS Number: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %