4-Nitrobenzoil cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 97…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007345 CAS Number: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,06687 |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 73 °C |
Molar Mass | 185.56 g/mol |
Boiling Point | 155 °C (20 hPa) |