Stampa…
4-Nitrobenzoil cloruro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 24.8 EUR
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
4-Nitrobenzoil cloruro 98%
4-Nitrobenzoil cloruro
Formula: C₇H₄ClNO₃
Punto di ebollizione: 202…205 °C (105 mmHg)
Punto di fusione: 70…74 °C
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007345
CAS Number: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %