4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formula:
C₉H₁₀ClNO Punto di ebollizione: 180 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 142…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236039 CAS Number: 4755-50-4 UN: 3261 ADR: 8,II |