Stampa…
Cloruro di benzoile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Benzoile cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9240 8.01804.9050 8.01804.9067 8.01804.9025
8.01804.0100EA 25 EUR
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9240 8.01804.9050 8.01804.9067 8.01804.9025
Cloruro di benzoile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloruro di benzoile
Formula: C₇H₅ClO
Peso molecolare: 140.57 g/mol
Punto di ebollizione: 197.2
Punto di fusione: ∼–0.6 °C
Densità: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000653
CAS Number: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material