Stampa…
Cloruro di benzoile 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzoile cloruro
105750010 105750025
ACRO105750010EA 54.4 EUR
ACRO105750010 ACRO105750025
Cloruro di benzoile 99%, puro
Cloruro di benzoile
Formula: C₇H₅ClO
Peso molecolare: 140.57 g/mol
Punto di ebollizione: 197.2
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1.21 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000653
CAS Number: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA