Stampa…
Benzoyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 25.4 EUR
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Benzoyl bromide 97%
Benzoyl bromide
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 218…219 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,57 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000112
CAS Number: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %