Stampa…
Acido acetilsalicilico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido acetossibenzoico, Aspirina®
A12488.0E A12488.22 A12488.36
A12488.0EEA 157 EUR
A12488.0E A12488.22 A12488.36
Acido acetilsalicilico ≥99%
Acido acetilsalicilico
Purity: 99% CAS No.: 50-78-2 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: 133-140° Beilstein Reference: 779271 Merck Reference: 14,851 MDL No.: MFCD00002430
Formula: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133…140 °C
Densità: 1,400
Flash Pt: 250 °C (482 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002430
CAS Number: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 14,851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=b9f9a7dcf2169a70c866bc92541fa62e5fcf1697&prid=web&clid=SAPDAM