Stampa…
Acido acetilsalicilico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido acetossibenzoico, Aspirina®
158185000 158180500 158180025
ACRO158185000EA 51.2 EUR
ACRO158185000 ACRO158180500 ACRO158180025
Acido acetilsalicilico 99%
Acido acetilsalicilico
Formula: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…140 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002430
CAS Number: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=b9f9a7dcf2169a70c866bc92541fa62e5fcf1697&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g) (vacuum, over P2O5, room temp)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (1 g in 9 ml ethanol 96%) clear, colorless
Particle size ≤5 % (retained on 1000 µm sieve)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)