4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 556-08-1
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 390602
Formula:
C₉H₉NO₃ Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 261 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002534 CAS Number: 556-08-1 EINECS: 209-114-7 |