3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 587-48-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 2210867
Formula:
C₉H₉NO₃ Punto di fusione: 249…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013983 CAS Number: 587-48-4 EINECS: 209-600-9 |