Stampa…
o-Acetoxybenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L00919.06 L00919.14 L00919.22
L00919.06EA 25.5 EUR
L00919.06 L00919.14 L00919.22
o-Acetoxybenzoyl chloride ≥97%
o-Acetoxybenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 5538-51-2 Molecular Formula: C9H7ClO3 Formula Weight: 198.61 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 134-136°/12mm Beilstein Reference: 880372 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000663
Formula: C₉H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 134…136 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000663
CAS Number: 5538-51-2
EINECS: 226-899-1
UN: 3261
ADR: 8,II