4-Nitrophthalonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
Formula:
C₈H₃N₃O₂ Punto di fusione: 140…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040301 CAS Number: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |
Appearance | Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 144 °C |
HPLC | ≥98.5 % |