3,4-Dicyanoaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 56765-79-8
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 2937382
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041741
Formula:
C₈H₅N₃ Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 179…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041741 CAS Number: 56765-79-8 EINECS: 260-370-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |