Terephthalonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-26-7
Molecular Formula: C8H4N2
Formula Weight: 128.13
Odour: Odourless
Melting Point: 224-227°
Beilstein Reference: 1072210
MDL No.: MFCD00001810
Formula:
C₈H₄N₂ Punto di fusione: 224…227 °C Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001810 CAS Number: 623-26-7 EINECS: 210-783-2 |