Stampa…
Isophthalonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41355.0100 8.41355.0500
8.41355.0100EA 52.7 EUR
8.41355.0100 8.41355.0500
Isophthalonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isophthalonitrile
Formula: C₈H₄N₂
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Densità: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001795
CAS Number: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 163 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.014 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
Hill Formula C8H4N2